Learn More
Gibco™ Human GM-CSF Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75 € - 3360.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P04141 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 1437 |
Molekulargewicht | 14.6 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17850053
|
Gibco™
300-03-100UG |
100 μg |
674.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17851803
|
Gibco™
300-03-1MG |
1 mg |
3360.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17831823
|
Gibco™
300-03-20UG |
20 μg |
203.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17871803
|
Gibco™
300-03-250UG |
250 μg |
1180.00 €
250 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17830533
|
Gibco™
300-03-500UG |
500 μg |
2010.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17861303
|
Gibco™
300-03-50UG |
50 μg |
402.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17880033
|
Gibco™
300-03-5UG |
5 μg |
83.75 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Recombinant Human GM-CSF is a 14.6 kDa globular protein consisting of 128 amino acids, containing two intramolecular disulfide bonds and two potential N-linked glycosylation sites. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
The GM-CSF gene encodes for a cytokine that regulates the production, differentiation, and function of macrophages and granulocytes. The active form of the protein exists as a homodimer in the extracellular space. This gene is located in a cluster of related genes at the chromosome region 5q31, which has been associated with interstitial deletions in the 5q- syndrome and acute myelogenous leukemia. Other genes in the cluster include interleukins 4, 5, and 13. The gene is involved in promoting tissue inflammation. Elevated levels of cytokines, including the one produced by this gene, have been observed in SARS-CoV-2 infected patients with acute respiratory distress syndrome. Mice that lack this gene or its receptor have been shown to develop pulmonary alveolar proteinosis.Spezifikation
P04141 | |
protein with no preservative | |
14.6 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
GM-CSF | |
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is ≤ 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^7 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
1437 | |
Human GM-CSF | |
RUO | |
colony stimulating factor 2; colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage); colony-stimulating factor; CSF; CSF2; Csfgm; cytokine; GMCSF; Gm-CSf; granulocyte macrophage colony stimulating factor; granulocyte macrophage-colony stimulating factor; granulocyte-macrophage colony stimulating factor 2; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; MGC131935; MGC138897; MGC151255; MGC151257; MGI-IGM; M-GM-CSF; molgramostin; put. GM-CSF; sargramostim | |
CSF2 | |
Unconjugated | |
MAPARSPSPS TQPWEHVNAI QEARRLLNLS RDTAAEMNET VEVISEMFDL QEPTCLQTRL ELYKQGLRGS LTKLKGPLTM MASHYKQHCP PTPETSCATQ IITFESFKEN LKDFLLVIPF DCWEPVQE | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human GM-CSF Recombinant Protein, PeproTech®