Learn More
Gibco™ Human GDNF Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75 € - 5380.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer P39905
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 2668
Molekulargewicht 30.4 kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17814073
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
450-10-100UG
100 μg
1078.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17874173
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
450-10-10UG
10 μg
203.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17894713
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-10-1MG
1 mg
5380.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17814463
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-10-250UG
250 μg
1882.00 €
250 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17824723
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-10-2UG
2 μg
83.75 €
2 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17874643
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-10-500UG
500 μg
3225.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17874303
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
450-10-50UG
50 μg
648.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The functional human GDNF ligand is a disulfide-linked homodimer consisting of two 15 kDa polypeptide chains called monomers. Each monomer contains seven conserved cysteine residues, including Cys-101, which is used for inter-chain disulfide bridging, and others that are involved in the intramolecular ring formation known as the cysteine-knot configuration. The calculated molecular weight of Recombinant Human GDNF is 30.4 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
GDNF is a glycosylated, disulfide-bonded homodimer molecule. It was first discovered as a potent survival factor for midbrain dopaminergic neurons and was then shown to rescue these neurons in animal models of Parkinson's disease. GDNF is about 100 times more efficient survival factor for spinal motor neurons than the neurotrophins. GDNF is a neurotrophic factor that enhances survival and morphological differentiation of dopaminergic neurons and increases their high-affinity dopamine uptake.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human GDNF Recombinant Protein, PeproTech®