Learn More
Applied Biosystems™ Human GAPD (GAPDH) Endogenous Control (VIC™/TAMRA™ probe, primer limited)
Endogene Kontrolle für GAPD (GAPDH) (VIC™/TAMRA™ Sonde, mit Primerbegrenzung), Mensch
Marke: Applied Biosystems™ 4310884E
605.88 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Applied Biosystems™ Human GAPD (GAPDH) Endogenous Control (VIC™ ⁄ TAMRA Probe, Primer Limited) ist als endogene Kontrolle vorgesehen. Ermöglicht die relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben unter Verwendung anderer TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression. Die Sonde wird mit VIC™ Farbstoff – TAMRA™ markiert, und die Primer sind begrenzt. Kann für Multiplex- oder Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden. Eine endogene Kontrolle ist zur Verwendung mit inventarisierten und auf Bestellung gelieferten TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression, anwenderdefinierten TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression und⁄oder benutzerdefinierte TaqMan™ Primern und Sonden vorgesehen.Assay-Details:
Gen-Symbol: GAPDH
RefSeq: NM_002046.3
Lage der Exon-Sonde: 3
Amplikongröße: 118
TaqMan™ Endogenous Controls
Unter Verwendung von TaqMan™ Endogenous Controls zur Ermittlung der Quantifizierung von Genexpression kann auf eine monatelange Assay-Konzipierung, Formulierung und Erprobung völlig verzichtet werden. Mit dieser praktischen Sammlung vorgefertigter Sonden- und Primer-Sets können Sie die Menge der Proben-RNA oder -DNA in einer Reaktion normalisieren.
Vollständige Lösung für quantitative Genexpression
Fällt es schwer zu entscheiden, welche Kontrollen zur Quantifizierung der Genexpression verwendet werden sollen — selbst mit detaillierten Informationen über biologische Systeme? TaqMan™ Endogenous Controls erübrigt ein langwieriges Ausprobieren bei der Auswahl von Kontrollen für die meisten gängigen Gene bei Mensch, Maus, Ratte und Eukaryoten.
Einfache Handhabung
Alle Komponenten der TaqMan™ Endogenous Controls sind qualitätsgeprüft, in einem einzigen 20x-Gemisch formuliert und auf ihre Funktionalität überprüft. Die Kontrollen sind nicht nur anwenderfreundlich, sondern auch mit den universellen Bedingungen für zweischrittige RT-PCR ganzheitlich kompatibel. Fügen Sie einfach TaqMan™ Universal PCR Master Mix (mit oder ohne AmpErase™ UNG) und ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative Daten zur Genexpression auf Instrumenten von Applied Biosystems, einschließlich Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Real-Time PCR Systems sowie 7000 und 7700 Sequence Detection Systems, zu generieren.
Flexibles Angebot
Wir stellen jede endogene Kontrolle mithilfe unserer bewährten 5'-Nukleasechemie her. Für maximale Flexibilität können Sie zwischen zwei verschiedenen Reporter-Farbstoffen und zwei Quenchern wählen:
Die Wahl der richtigen endogenen Kontrolle
Endogene Kontrollen können die Expressionswerte von Zielgenen durch Korrigieren der Unterschiede in der in die PCR-Reaktionswells geladenen DNA-Menge normalisieren. Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die endogene Kontrolle durchgängig in dem zu testenden Probensatz exprimiert wird. Die Expression der endogenen Kontrolle muss in allen Proben der Untersuchung einheitlich sein. Achten Sie bei Multiplexing darauf, dass der Genexpressionswert der endogenen Steuerung größer ist als der des Ziels.
Multiplex- und Singleplex-PCR im Vergleich
Alle TaqMan™ Endogenous Controls, die mit dem VIC™ Reporter-Farbstoff markierte Proben enthalten, sind Primer-begrenzt. Dies ermöglicht Multiplexing von TaqMan™ Endogenous Controls mit Assays zur Bestimmung der Zielgenexpression, sofern das Kontrollgen reichlicher als das Zielgen exprimiert ist. Alle TaqMan™ Endogenous Controls, die mit dem FAM™ Reporter-Farbstoff markierte Sonden enthalten, sind nicht Primer-begrenzt und nicht für Multiplexing vorgesehen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
NM_002046.3 | |
Kontroll-Primer-Sondenset(s) | |
Flüssig | |
2-Schritt-RT-qPCR | |
Nachhaltige Verpackung | |
TaqMan™, VIC™ | |
Human | |
Genexpression | |
2500 Reaktionen |
118 | |
Primer-Sonde | |
Tube | |
GAPDH | |
VIC | |
Trockeneis | |
GAPDH | |
20X |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.