Learn More
Applied Biosystems™ Human GAPD (GAPDH) Endogenous Control (VIC™/MGB probe, primer limited)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10555385 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
2500 reactions
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10555385
Marke: Applied Biosystems™ 4326317E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Endogene Kontrolle für GAPD (GAPDH) (VIC™/MGB-Sonde, mit Primerbegrenzung), Mensch
Die Applied Biosystems™ Endogene Kontrolle für GAPD (GAPDH) (VIC™ ⁄ MGB-Sonde, mit Primerbegrenzung), Mensch ist als endogene Kontrolle vorgesehen. Sie ermöglicht die relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben unter Verwendung anderer Assays zur Bestimmung der Genexpression. Die MGM-Sonde wird mit VIC™ Farbstoff markiert, und die Primer sind begrenzt. Kann für Multiplex- oder Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden. Eine endogene Kontrolle ist zur Verwendung mit inventarisierten und nicht inventarisierten TaqMan™ Genexpressionsassays, kundenspezifischen TaqMan™ Genexpressionsassays und⁄oder kundenspezifischen TaqMan™ Primern und Sonden vorgesehen.
Assaydetails:
Gensymbol: GAPDH
RefSeq: NM_002046.3
Position der Exon-Sonde: 3
Amplikongröße: 122
Entsprechende TaqMan Assay-ID: Hs99999905_m1
TaqMan™ endogene Kontrollen
Quantitative Genexpressionen mit TaqMan™ endogenen Kontrollen machen monatelange Assaydesigns, -formulierungen und -tests unnötig. Diese praktische Sammlung vorkonzipierter Sonden und Primer ermöglicht die Normalisierung der Menge an Proben-RNA und -DNA in einer Reaktion.
Vollständige Lösung für eine quantitative Genexpression
Finden Sie es schwierig, zu entscheiden, welche Kontrollen zur quantitativen Genexpression verwendet werden sollen — selbst mit detaillierten Informationen über biologische Systeme? Mit TaqMan™ endogenen Kontrollen können Sie nun die Versuche und Fehler bei der Auswahl von Kontrollen für die häufigsten Gene von Mensch, Maus, Ratte und eukaryotischen Genen vermeiden.
Einfache Anwendung
Alle Komponenten der TaqMan™ endogenen Kontrollen sind QC-geprüft, in einem einzigen 20x-Mischung formuliert und funktionell geprüft. Die Kontrollen sind nicht nur anwenderfreundlich, sondern auch mit den universellen Bedingungen für zweischrittige RT-PCR ganzheitlich kompatibel. Fügen Sie einfach den TaqMan™ PCR-Universal-Mastermix (mit oder ohne AmpErase™ UNG) und Ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative Genexpressionsdaten auf Applied Biosystems Geräten zu erzeugen, darunter Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Echtzeit-PCR-Systeme sowie 7000 und 7700 Sequenz-Detektionssysteme.
Flexibles Angebot
Wir fertigen jede endogene Kontrolle mit unserer bewährten 5'-Nuklease-Chemie. Für maximale Flexibilität können Sie zwischen zwei verschiedenen Reporter-Farbstoffen und zwei Quenchern wählen:
  • Eine mit FAM™-Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeweils 900 nM)
  • Eine mit VIC™-Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (max 150 nM pro y-Primer)
  • Eine mit VIC™-Farbstoff markierte TAMRA™-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (max. 150 nM pro y-Primer)
    Die Auswahl der richtigen endogenen Kontrolle
    Endogene Kontrollen können die Expressionswerte von Zielgenen normalisieren, indem sie Unterschiede in der Menge der cDNA in den PCR-Reaktionswells korrigieren. Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die endogene Kontrolle durchgängig in dem zu testenden Probensatz exprimiert wird. Die Expression der endogenen Kontrolle muss in allen Proben der Untersuchung einheitlich sein. Achten Sie beim Multiplexing darauf, dass der Genexpressionswert der endogenen Kontrolle größer ist als der des Ziels.
    Multiplex vs. Singleplex PCR
    Alle TaqMan™ endogenen Kontrollen, die mit VIC™ Reporterfarbstoff markierte Sonden enthalten, sind Primer-begrenzt. Dies ermöglicht Multiplexing von TaqMan™ Endogenous Controls mit Assays zur Bestimmung der Zielgenexpression, sofern das Kontrollgen reichlicher als das Zielgen exprimiert ist. Alle TaqMan™ endogenen Kontrollen, die mit dem FAM™-Reporterfarbstoff markierte Sonden enthalten, sind nicht Primer-begrenzt und nicht für Multiplexing vorgesehen.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 20X
    Zugriffsnummer NM_002046.3
    Amplikongröße 122
    Inhalt und Lagerung Kontroll-Primer-Sondenset(s)
    Nachweisverfahren Primer-Sonde
    Form Flüssig
    Format Tube
    PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
    Gensymbol GAPDH
    Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
    Marker oder Farbstoff VIC
    Produktlinie TaqMan, VIC
    Menge 2500 reactions
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Spezies Human
    Ziel GAPDH
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
    Anzahl Reaktionen 2500 Reaktionen