Learn More
Invitrogen™ Humanes FKBP12 (aa 1 bis 13 ), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human-FKBP12 (Reste 1 bis 13) synthetisches Peptid, PEP-012, von Invitrogen.
PEP-012 ist ein synthetisches Peptid aus 14 Aminosäuren (Aminosäuren 1 bis 13), dessen Sequenz aus dem Amino-endr des Human-FKBP12-Protein stammt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): G1-V-Q-V-E-T-I-S-P-G-D-G-R13-C (Das N-terminale Cystein wurde hinzugefügt, um die Konjugation zu erleichtern und ist nicht Teil der nativen Maus-iNOS-Sequenz) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt FKBP12 und dem Katalog# reagiert PA1-026 Die Verwendung einer Lösung mit gleichen Gewichten pro Volumeneinheit des Peptids und des entsprechenden Antikörpers führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, die den Antikörper wettbewerbsfähig binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
2280 | |
gereinigt | |
Human FKBP12 (aa 1 bis 13) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P62942 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
FKBP1A | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
G1 - V - Q - V - E - T - I - S - P - G - D - G - R13 - C |