Learn More
Gibco™ Human FGFR2a (IIIc) Fc Recombinant Protein, PeproTech®
CHO cells Recombinant Protein
80.50 € - 1490.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P21802 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 2263 |
Molekulargewicht | 65.6 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17881863
|
Gibco™
160-03-100UG |
100 μg |
298.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17800543
|
Gibco™
160-03-10UG |
10 μg |
80.50 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17880423
|
Gibco™
160-03-1MG |
1 mg |
1490.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17811723
|
Gibco™
160-03-250UG |
250 μg |
522.00 €
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17820523
|
Gibco™
160-03-500UG |
500 μg |
894.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17840633
|
Gibco™
160-03-50UG |
50 μg |
195.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The FGF family plays a central role during prenatal development and postnatal growth, and the regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. The FGF ligands bind to a family of type I transmembrane tyrosine kinase receptors, which leads to dimerization and activation by sequential autophosphorylation of specific tyrosine residues. Four genes encoding structurally related FGF receptors (FGFR-1 to -4) are known. Alternative splicing of the mRNAs generates numerous forms of FGFR-1 to -3. Alternate forms of FGF receptors can exhibit different specificities with respect to ligand binding. For example, the form designated as FGFR1a (IIc) interacts predominantly with FGF-acidic (FGF1) and FGF-basic (FGF2). A frequent splicing event involving FGFR-1 and -2 results in receptors containing all three Ig domains, referred to as the alpha isoform, or only IgII and IgIII, referred to as thebeta isoform. Only the alpha isoform has been identified for FGFR-3 and FGFR-4. Additional splicing events for FGFR-1 to -3, involving the C-terminal half of the IgIII domain encoded by two mutually exclusive alternative exons, generate FGF receptors with alternative IgIII domains (IIIb and IIIc).Spezifikation
P21802 | |
protein with no preservative | |
65.6 | |
CHO cells | |
RUO | |
FGFR2 | |
Unconjugated | |
RPSFSLVEDT TLEPEEPPTK YQISQPEVYV AAPGESLEVR CLLKDAAVIS WTKDGVHLGP NNRTVLIGEY LQIKGATPRD SGLYACTASR TVDSETWYFM VNVTDAISSG DDEDDTDGAE DFVSENSNNK RAPYWTNTEK MEKRLHAVPA ANTVKFRCPA GGNPMPTMRW LKNGKEFKQE HRIGGYKVRN QHWSLIMESV VPSDKGNYTC VVENEYGSIN HTYHLDVVER SPHRPILQAG LPANASTVVG GDVEFVCKVY SDAQPHIQWI KHVEKNGSKY GPDGLPYLKV LKAAGVNTTD KEIEVLYIRN VTFEDAGEYT CLAGNSIGIS FHSAWLTVLP APGREKEITA SPDYLEGGPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Functional Assay | |
2263 | |
Human FGFR2a (IIIc) Fc | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |