Learn More
Invitrogen™ Humaner Estrogenrezeptor alpha (AA 1 bis 21), synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP036
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Humaner Östrogen-Rezeptor A (ERa) (Reste 1 bis 21), synthetisches Peptid, PEP-036, von Invitrogen.
PEP-036 ist ein synthetisches Peptid aus 21 Aminosäure, dessen Sequenz N-terminalen Aminosäureresten 1 bis 21 des humanen Östrogenrezeptors a entspricht. Die Sequenz dieses Peptids ist (Amino-zu-Carboxy-Terminus): M1-T-M-T-L-H-T-K-A-S-G-M-A-L-H-Q-I-Q-G-N21- (C) (Ein Cystein-Rückstand wurde hinzugefügt, um die Kopplung von KLH zu erleichtern). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und dem humanen Östrogenrezeptor a reagiert, Katalog # PA1 bis 308. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, das kompetitiv an den Antikörper binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
2099 | |
gereinigt | |
Estrogenrezeptor-α (aa 1-21), human | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P03372 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
ESR1 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
M1 - T - M - T - L - H - T - K - A - S - G - M - A - L - L - H - Q - I - Q - G - N21 - (C) |