Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human Cytochrome c Platinum ELISA Kit
Artikelnummer. 15561847
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 15561847
Marke: Invitrogen™ BMS263TEN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes Cytochrom c
  • Biotin-Konjugat (monoklonaler Anti-Human-Cytochrom c-Antikörper)
  • Streptavidin-HRP
  • Human-Cytochrom c-Standard, gefriergetrocknet, 10ng/ml nach Rekonstitution
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Lysepuffer 10x
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Grüner Farbstoff
  • Roter Farbstoff
  • Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis von humanem Cytochrom c
Der ELISA für humanes Cytochrom c quantifiziert humanes Cytochrom c in humanen Zelllysaten.Der Assay erkennt ausschließlich sowohl natürliches als auch rekombinantes humanes Cytochrom c. Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes Cytochrom c misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Zytochrom C ist ein Elektronen transportierendes Protein, das sich innerhalb des Inter-Membranraums der Mitochondrien befindet, wo es eine entscheidende Rolle in der oxidativen Phosphorylierung und der Produktion von zellulären ATP spielt. Die Freisetzung von Zytochrom C aus den Mitochondrien in das Zytosol wird durch apoptotische Reize ausgelöst. Im Zytoplasma bindet das Zytochrom C die apoptotische Protease und aktiviert den apoptotischen Initiator-Procaspase 9. Zytosolisches Zytochrom C ist an der Aktivierung von Caspase 3 und des Moleküls der ICE-Gruppe beteiligt, das ein wichtiger Effektor der Apoptose ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P99999
Assay-Bereich 0.08 bis 5.0 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,05 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 54205
Gensymbol CYC,HCS,THC4
Interassay-VK 4 %
Intraassay-VK 6 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Kontrollen, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zelllysate (5 μl)
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CYC, somatisches Cytochrom C, HCS
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke