missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Chitinase 3-like 1/YKL-40 Quantikine ELISA Kit

Artikelnummer. 18732264
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18732264

Marke: R&D Systems™ DC3L10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Chitinase 3-like 1 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human Chitinase 3-like 1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Chitinase 3-like 1 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), urine (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 62.50 to 4000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 8.15 pg/mL
Konjugat HRP
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urin
Spezifität Natural and Recombinant Human CHI3L1
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 1116
Gensymbol CHI3L1.
Menge 1 Kit
Probenvolumen Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL),Urine (50uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym AW208766, Brp39, Chi3l1, Chitinase 3 like 1, gp39, HCgp39, YKL-40
Ziel Chitinase 3-like 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt