Learn More
Invitrogen™ Humanes CAZIP, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1026
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CAZIP Synthetisches Peptid, PEP-1026, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Carboxyrerminus von humanem CAZIP überein. PEP-1026 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20912 verwendet werden.Spezifikation
23281 | |
gereinigt | |
Human CAZIP | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q5JR59 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
MTUS2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |