missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Cadherin-11 DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30001795
Click to view available options
Menge:
5 Platten
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30001795

Marke: R&D Systems™ DY179005

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sufficient for at least five 96-well plates

The Human Cadherin-11 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Cadherin-11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Empfindlichkeit: 0pg/mL
Nachweisbare Analyten Cadherin-11
Assay ELISA Development Kit
Konjugat Biotin
Kreuzreaktivität < 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Immunassay-Kit-Format 96-well microplate (sold separately)
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 1009
Wirtsspezies Human
Messbereich 156-10,000pg/mL
Menge 5 Platten
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt