Learn More
Invitrogen™ Human BCRP Vesicles
Artikelnummer. 10589900
Click to view available options
Menge:
0,5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10589900
Marke: Invitrogen™ GM0008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Humane BCRP-Vesikel sind aus Insekten gewonnene aufgereinigte Plasmamembranen mit eingefügtem BCRP-Transportprotein (Brustkrebs-Resistenzprotein, ABCG2). Unsere humanen BCRP-Vesikel können zur Beurteilung von Testverbindungen und Arzneimittelwechselwirkungen mit BCRP in In-vitro-Assays eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Gefroren
Menge 0,5 mL
Reinheit Forschungsqualität
Wirtsspezies Human
Produkttyp Menschliche Vesikel
Inhalt und Lagerung Tiefkühllagerung (-60 bis -85 °C) und lichtgeschützt.
Format Fläschchen
Versandbedingung Trockeneis