Learn More
Gibco™ Human APRIL Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75 € - 5294.20 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | O75888 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 8741 |
Name | Human APRIL |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17852333
|
Gibco™
310-10C-100UG |
2 x 50 μg |
1060.90 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17852813
|
Gibco™
310-10C-10UG |
10 μg |
203.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17812843
|
Gibco™
310-10C-1MG |
4 x 250 μg | N/A | N/A | N/A | |||||
17852613
|
Gibco™
310-10C-250UG |
5 x 50 μg |
1860.02 €
250 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17852103
|
Gibco™
310-10C-2UG |
2 μg |
83.75 €
2 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17882333
|
Gibco™
310-10C-500UG |
2 x 250 μg | N/A | N/A | N/A | |||||
17892503
|
Gibco™
310-10C-50UG |
50 μg |
648.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
310-10C-01M will be provided as 20 x 50 μg (310-10C-50UG). 310-10C-500 will be provided as 10 x 50 μg (310-10C-50UG). 310-10C-250 will be provided as 5 x 50 μg (310-10C-50UG). 310-10C-100 will be provided as 2 x 50 μg (310-10C-50UG) Recombinant human APRIL is a soluble 16.3 kDa protein, consisting of 146 amino acid residues. *Human APRIL (Catalog Number 310-10C) has replaced Human APRIL (Catalog Number 310-10). This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Members in the TNF superfamily regulate immune responses and induce apoptosis. A novel member in the TNF family was recently identified by several groups and designated APRIL (for A PRoliferation-Inducing Ligand), TALL2 (for TNF and ApoL-related Leukocyte-expressed Ligand 2), and TRDL 1a (for TNF related death ligand 1a) in human and mouse. Two receptors for APRIL were recently identified and designated TACI and BCMA. APRIL stimulates B and T cell proliferation, triggers humoral immune responses, activates NF-kB, and induces cell death. APRIL and its close relative of BlyS and their receptors BCMA and TACI are involved in diseases of autoimmunity and cancer.Spezifikation
O75888 | |
protein with no preservative | |
Human APRIL | |
RUO | |
TNFSF13 | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
8741 | |
Insect cells | |
2310026N09Rik; A proliferation-inducing ligand; APRIL; CD256; TALL2; TALL-2; TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 2; TNF-related death ligand 1; Tnfsf13; TNLG7B; Trdl1; TRDL-1; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13; tumor necrosis factor ligand 7 B; tumor necrosis factor ligand superfamily member 13; tumor necrosis factor superfamily member 13; tumor necrosis factor-like protein ZTNF2; tumor necrosis factor-related death ligand-1; UNQ383/PRO715; ZTNF2 | |
Unconjugated | |
AVLTQKQKKQ HSVLHLVPIN ATSKDDSDVT EVMWQPALRR GRGLQAQGYG VRIQDAGVYL LYSQVLFQDV TFTMGQVVSR EGQGRQETLF RCIRSMPSHP DRAYNSCYSA GVFHLHQGDI LSVIIPRARA KLNLSPHGTF LGFVKL | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |