Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human anti-IFN-alpha Platinum ELISA Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ BMS217TEN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Benachrichtigungen:
Nicht für den Verkauf in den USA
Beinhaltet:
- Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit rekombinantem humanem IFN-alpha
- HRP-Konjugat (humanes IFN-alpha-Protein
- Human-Anti-IFN-alpha-Standard, 200 ng/ml
- Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
- Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
- Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
- Stopplösung (1M Phosphorsäure)
- Blauer Farbstoff
- Grüner Farbstoff
- Klebefolien
Beschreibung
Der ELISA für den humanen Interferon alpha-Antikörper (humanes Anti-IFNα) quantifiziert humanes Anti-IFNα in Humanserum, Plasma, Urin oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes Anti-IFNα.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes Anti-IFNα misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
P/P | |
1,4 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IFL,IFN,IFN-ALPHA,IFN-alphaD3,IFNA@,IFNA1,IFN-alphaA,IFNAB,INFA2,IFNA2 | |
3.3 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
3 h 10 min |
3.15 bis 200 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Überstand, Urin | |
ELISA | |
3439, 3440 | |
4.1 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
10 x 96 Tests | |
Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 20 μl; Urin, 20 μl | |
Anti-alpha-Interferon, IFN leukozytisch, LelF D | |
1 h 20 min |
Nur für Forschungszwecke