Learn More
Invitrogen™ Humanes 20 S Proteasom X (aa 243 bis 259), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP172
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human 20S Proteasom X (Reste 243 bis 259) synthetisches Peptid, PEP-172, von Invitrogen.
PEP-172 ist ein synthetisches Peptid aus 18 Aminosäuren, dessen Sequenz vom Human Proteamose 20S X-Protein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C-W (243)-I-R-V-S-S-D-N-V-A-D-L-H-D-K-Y-S (259) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und dem Human Proteamose 20S X, Katalog# PA1-977 reagiert. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
5693 | |
gereinigt | |
Human 20S Proteasom X (aa 243 bis 259) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P28074 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
PSMB5 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
C-W(243)-I-R-V-S-S-D-N-V-A-D-L-H-D-K-Y-S(259) |