Learn More
Invitrogen™ Human 17-beta-HSD1/HSD17B1 ELISA Kit
Human 17-beta-HSD1/HSD17B1 quantitates human 17-beta-HSD1/HSD17B1 in serum, plasma, supernatant.
670.00 € - 2690.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | 17 beta-HSD; 17-beta-HSD 1; 17-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase Typ 1; 17 BHD1; 17 HSDB1; 20 alpha-Hydroxysteroid-Dehydrogenase; 20-alpha-HSD; E17KSR; E2DH; EDH17B1; EDH17B2; EDHB17; Estradiol 17-beta-Dehydrogenase 1; Estradiol 17-beta-Dehydrogenase-1; HSD17; HSD17B1; Hsd17ba; Hydroxysteroid (17-beta)-Dehydrogenase 1; Hydroxysteroid (17-beta)-Dehydrogenase 1 Isoform; Hydroxysteroid 17-beta-Dehydrogenase 1; Hydroxysteroid-Dehydrogenase 17 beta, Typ 1; plazentale 17-beta-Hydroxysterdehydrogenase; SDR28C1; Kurzkettendehydrogenase/Reduktase Familie 28 CE, Mitglied 1 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,9 bis 200 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,9 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17155069
|
Invitrogen™
EH2RBX5 |
5 x 96 Tests |
2690.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17174593
|
Invitrogen™
EH2RB |
96 Tests |
670.00 €
96 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Human 17-beta-HSD1/HSD17B1 quantitates human 17-beta-HSD1/HSD17B1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human 17-beta-HSD1/HSD17B1.
HSD17B1 is favors the reduction of estrogens and androgens. It also has 20-alpha-HSD activity. It uses preferentially NADH.Spezifikation
17 beta-HSD; 17-beta-HSD 1; 17-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase Typ 1; 17 BHD1; 17 HSDB1; 20 alpha-Hydroxysteroid-Dehydrogenase; 20-alpha-HSD; E17KSR; E2DH; EDH17B1; EDH17B2; EDHB17; Estradiol 17-beta-Dehydrogenase 1; Estradiol 17-beta-Dehydrogenase-1; HSD17; HSD17B1; Hsd17ba; Hydroxysteroid (17-beta)-Dehydrogenase 1; Hydroxysteroid (17-beta)-Dehydrogenase 1 Isoform; Hydroxysteroid 17-beta-Dehydrogenase 1; Hydroxysteroid-Dehydrogenase 17 beta, Typ 1; plazentale 17-beta-Hydroxysterdehydrogenase; SDR28C1; Kurzkettendehydrogenase/Reduktase Familie 28 CE, Mitglied 1 | |
0,9 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
HSD17B1. | |
<10% | |
HRP | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
HSD17B1. | |
4 h 45 min |
0,9 bis 200 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P14061. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |