Learn More
Thermo Scientific™ HulaMixer™ Probenmischer
Artikelnummer. 10548425
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10548425
Marke: Thermo Scientific™ 15920D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
HulaMixer™ Probenmischer
Der HulaMixer™ Probenmischer bietet eine flexible, robuste und benutzerfreundliche Probenmischlösung, unabhängig davon, ob Zellen, Proteine, Nukleinsäuren oder anderen flüssige Proben verarbeitet und gemischt werden müssen. Der HulaMixer Probenmischer kann auf drei verschiedene Arten rotieren und bietet einen variablen Drehzahlbereich von 1 – 100 U/min. Er ist der Mischer der Wahl für die Verwendung mit Dynabeads™ Magnetkugeln.
  • Einstellbar – Drehzahlbereich von 1 – 100 U/min
  • Flexibel – Kombinieren Sie Orbitalrotationen (Endrotationen), reziproke Rotationen (Neigen) und Vibrationen (Vortexing), um die gewünschte Bewegung und die gewünschte Durchmischung zu erzielen
  • Vielseitig – Zwei verschiedenen Plattformen für eine Vielzahl von Röhrchen (0,5 ml – 50 ml)
  • Kann im Kühlraum, auf dem Labortisch oder im Inkubator verwendet werden
    Zuverlässige Ergebnisse hängen vom richtigen Mischen ab
    Bei Verwendung von Trennungsverfahren, die auf Dynabeads Magnet-Beads basieren, hängen konsistente Ergebnisse von der vollständigen Durchmischung ab. Der HulaMixer Probenmischer verfügt über variable Drehzahl- und Bewegungsoptionen für alles: von Zellisolierungsverfahren über Nukleinsäure-Aufreinigung, Proteinisolierung, mikrobiologische Anwendungen bis hin zu allen anderen nicht Dynabeads Mischanforderungen. Die Verwendung des HulaMixer Probenmischers bei Nutzung von Dynabeads Produkten trägt dazu bei, reproduzierbare Ergebnisse mit hoher Reinheit, Rückgewinnung und Lebensfähigkeit zu gewährleisten.
    Anwenderfreundlicher Probenmischer
    Zusätzlich zur Bedienungsanleitung ist eine laminierte Kurzanleitung im Lieferumfang enthalten, die beschreibt, wie die grundlegenden Funktionen des HulaMixer Probenmischers gesteuert werden. Mit flexiblen Mischeinstellungen und einem Betriebstemperaturbereich von +4 °C bis +40 °C kann der HulaMixer Probenmischer im Kühlraum, auf dem Labortisch oder im Inkubator für beliebige Mischaufgaben eingesetzt werden.
    Weitere Informationen zu Dynabeads Produkten
  • Hier finden Sie Dynabeads Magnet-Bead-Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Hier finden Sie Magnete für die Trennung mittels Dynabeads.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Drehwinkel 1 bis 90°
    Drehzahlbereich 1 bis 100 U/min
    Spannung 120 V
    Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
    Stromstärke 0,5 A
    Aufnahmevermögen Röhrchen
    Produkttyp Probenmischer
    Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA)
    Temperaturbereich (angloamerikanisch) 39,2 bis 104 °F
    Modell HulaMixer™ Probenmischer
    Zur Verwendung mit (Geräte) Dynabeads™ Probenmischer
    Produktlinie HulaMixer
    Zeitschaltbereich 0 bis 250 s
    Menge 1 unit
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.