Learn More
Electrothermal™ HT9 Serie Heizbänder aus Glasfaser
Erzeugt Wärme für Säulen, Rohre, Ventile und Transferleitungen, insbesondere wenn diese Anwendungen überwacht werden müssen. Electrothermal™ HT9 Serie Glasfaser-Heizbänder können sowohl auf Metallrohre als auch auf Glaswaren aufgebracht werden.
242.00 € - 1180.00 €
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Breite (metrisch) | 25 mm |
Temperatur (metrisch) | 450 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11572734
|
Electrothermal™
36220-00 |
61 cm | 100 W |
242.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11542734
|
Electrothermal™
36220-04 |
122 cm | 200 W |
335.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11532734
|
Electrothermal™
36220-06 |
183 cm | 300 W |
410.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11552734
|
Electrothermal™
36220-08 |
244 cm | 400 W |
484.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15379983
|
Electrothermal™
36220-10 |
366 cm | 600 W |
635.00 €
12 Fuß |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11941721
|
Electrothermal™
36220-12 |
488 cm | 800 W |
785.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15561620
|
Electrothermal™
36220-14 |
732 cm | 1200 W |
1180.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Erzeugt Wärme für Säulen, Rohre, Ventile und Transferleitungen, insbesondere wenn diese Anwendungen überwacht werden müssen.Electrothermal™ Glasfaser-Heizbänder der HT9-Serie können sowohl auf Metallrohre als auch auf Glaswaren aufgebracht werden.
- Hergestellt aus einem Element, das auf einen Glasfaserkern gewickelt und mit einem geflochtenen Glasfaser-Außenmantel und einem geflochtenen Erdungskabel (Masse) unter dem Außenmantel bedeckt ist.
- Erhältlich in verschiedenen Längen für eine Vielzahl von Temperaturen bis zu 450 °C.
- Die Verwendung eines Strom- oder Temperaturreglers wird empfohlen. (Das Steuergerät benötigt eine feste Verkabelung zum Heizband – Anweisungen finden Sie unter Downloads).
- Empfohlen für Anwendungen mit hoher Wattleistung
- Das Kabel wird um das zu erhitzende Röhrchen gewickelt, um eine Flächenleistungsdichte von bis zu 0.62 W/cm² zu erreichen
- Lineare Belastung: 164 W/m (50 W/Fuß)
- Isolierte, nicht beheizte, flexible Leitung an jedem Ende (9 cm)
- Ungefähre Breite von 25 mm
- Nur für den Gebrauch bei trockenen Bedingungen.
- Die Verwendung von MC227 1-Weg-Regler, MC228X1 1-Weg-Regler oder MC810B digitaler Regler wird empfohlen.
Specifications
230 V | |
25 mm | |
450 °C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.