Learn More
Trajan™ HT Science Silikon-Septen
Artikelnummer. p-8010106
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
9.5 mm
11 mm
17 mm
Menge:
100/Pckg.
25 Packung
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 12975721
Marke: Trajan™ 041898
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HT GC-Septen sind ein blutungs- und temperaturoptimiertes Material
  • Für Bluten und Temperatur optimierte Septen
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 400 °C (330 °C für die Größe 17  mm)
Spezifikation
Typ HT GC-Septen
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Max. Temperatur (metrisch) 400 °C
Material BTO Silikon
Menge 25 Packung