Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 50 bis300 °C, Aluminiumlegierung
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Shape: Rectangle; Size: 16.9 x 22.8 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Größe | 16,9 x 22,8 in. |
| Temperatur (metrisch) | 50°C bis 300°C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 57.3 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 26 kg |
| Wirkleistung | 4000 W |
| Form | Rechteck |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Heizplatte |