Learn More
Thermo Scientific™ Hochtemperatur-GC Septum
Artikelnummer. 10430443 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 10430443
Marke: Thermo Scientific™ HT12
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Von 50 bis 300°C, für Dauerbetrieb. Mit thermostatischer Temperaturregelung, Leistungssteller für Leistungsanpassung an den Wärmebedarf. Heizplatte aus Aluminium-Legierung eloxiert. Homogene Temperaturverteilung auf der ganzen Heizfläche. Asbestfrei. Gehäuse aus Edelstahl. Mittelteil zusätzlich lackiert. Gehäusefüsse höhenverstellbar. Anschlusskabel ca. 1,7 m, bei 230 V bis 3300 W mit Schukostecker.
Typ: HT 12
Temperatur: 50 - 300 °C
Heizplatte: 350/350mm
Leistung: 2200 W
Netzanschluss: 230 V
B/T/H Aussen: 358/358/170mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septa
Farbe Rot
Temperaturbereich (metrisch) 306 °C (max.)