Learn More
Hsp70 interacting protein HIP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00 € - 624.00 €
Spezifikation
| Antigen | Hsp70 interacting protein HIP |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18670566
|
Novus Biologicals
NBP2-48786-25ul |
25 μL |
415.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18679468
|
Novus Biologicals
NBP2-48786 |
0.1 mL |
624.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Hsp70 interacting protein HIP Polyclonal antibody specifically detects Hsp70 interacting protein HIP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Hsp70 interacting protein HIP | |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Membrane Trafficking and Chaperones | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 6767 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| AAG2, aging-associated protein 2, FAM10A1FAM10A4, heat shock 70kD protein binding protein, Hip, HIPFLJ27260, HOP, hsc70-interacting protein, Hsp70-interacting protein, HSPABP1, P48MGC129952, PRO0786, Progesterone receptor-associated p48 protein, Protein FAM10A1, Putative tumor suppressor ST13, Renal carcinoma antigen NY-REN-33, SNC6HSPABP, suppression of tumorigenicity 13 (colon carcinoma) (Hsp70 interacting protein), suppression of tumorigenicity 13 (colon carcinoma) (Hsp70-interacting protein), Suppression of tumorigenicity 13 protein | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: KVNELRAFVKMCKQDPSVLHTEEMRFLREWVESMGGKVPPATQKAKSEENTKEEKPDSKKVEEDLKADEP | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |