Learn More
Heathrow Scientific™ HS-Aufbewahrungsgestell für Objektträgerkästen mit 50 und 100 Positionen
Erstellen Sie ein Dateisystem für Objektträgerkästen mt 50 und 100 Plätzen. Das Heathrow Scientific Lagerregal erleichtert die Organisation von Proben.
Marke: Heathrow Scientific™ HS159890B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dank der transparenten Acrylkonstruktion sind die Etiketten auf Objektträgerkästen sichtbar
- Sortieren Sie die Kästen in Zeilen oder Spalten nach Farbe, um ein einfaches Codierungssystem zu erstellen
Spezifikation
Lagergestell für Objektträgerkasten | |
Klar | |
Trockener, sauberer Bereich | |
15 Behälter | |
Mikroskopobjektträger-Boxen | |
228 mm | |
711 mm | |
Je 1 | |
Nein | |
171 mm |
Keine | |
15 | |
Aufbewahrungsgestell für Objektträgerboxen mit 50 und 100 Plätzen, durchsichtig | |
28 x 6,7 x 9 in. | |
9 in. | |
28 in. | |
Acryl | |
Rechteckig | |
6,7 in. |