Learn More
Horst™ Heizkabel, Modell HS
Marke:  Horst™ 20105
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10007161
  • 127.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
4 lm
∼230 V Spannung
4m
4 lm
HS
Heizkabel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Horst™ Heizkabel, Modell HS > Länge:4m