Learn More
IKA™ HS 260 Control NOL
Kompakter, flacher Schüttler mit der idealen Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7,5 kg.
Marke: IKA™ 0004278600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
- Die digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitfunktion und Betriebsarten.
- Elektronische Zeitumschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (endlos)
- Alle Funktionen können mit labworldsoft™ Software gesteuert und dokumentiert werden.
- Sonderausführung mit umgekehrter Drehrichtung auf Anfrage
- Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
Spezifikation
10 bis 300 U/min | |
5°C bis 50°C | |
EU-Stecker | |
420 x 360 x 100 mm | |
1 bis 599 min |
100/120 V, 220/240 V | |
Hin- und Her-Schüttler | |
50/60 Hz | |
LCD |