Learn More
IKA™ HRC 2 Control
Kompaktes Kälte-Wärme-Umwälzthermostat mit hoher Energieeffizienz und stufenlos regelbarer Druck- und Saugpumpe.
Marke: IKA™ 0025004524
5932.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 2Die HRC-Steuerung in Kombination mit einem externen Temperatursensor eignet sich hervorragend für präzise Temperierung von externen geschlossenen oder offenen Anwendungen
- Die hochwertige Isolierung des 4 l-Bads ermöglicht ein schnelles Aufheizen und vermindert den Wärmeeintrag beim Kühlen
- Mit dem externen Temperaturregelkreis können bis zu 2,5 l Thermofluid ohne Nachfüllen verwendet werden
- Sichere und saubere Handhabung des Thermofluids durch integrierten Einfülltrichter und Ablaufventil
- Bequemes Reinigen des Luftfilters der Kühleinheit über leicht zu öffnende Frontklappe
- Ablaufventil an der Vorderseite des Badbehälters
- Zum Ablassen der Flüssigkeit kann ein Schlauch angeschlossen werden, der einen direkten Kontakt des Anwenders mit dem Thermofluid verhindert
- Drehzahlgeregeltes Kühlsystem mit 400 W Kühlleistung
- Drehzahlgeregelte Pumpe aus PEEK (0,5 bar;22 l/min)
- 1500 W Heizleistung (1200 W bei 115 V)
- Digitale Füllstandsanzeige
- Sicherheitsklassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876
- Einstellbarer Sicherheitskreis für Temperatur
- Betriebsmodus D (Bestätigungsmodus)
- Signal bei Erreichen des Sollwerts
- Zeitschaltuhr/Zähler
- Entgasungsfunktion für Laborreaktoren
Spezifikation
Umwälzthermostat | |
21 l/Min. | |
−20 bis 100° | |
0,5 bar | |
220 x 475 x 525 mm | |
50/60 Hz |
1,4 bis 4,0 l | |
Druck-/ Saugpumpe | |
LED | |
± 0,1 K | |
33,3 kg | |
230 V, 115 V |