Beschreibung
Mit diesen SCAT™ Saugfiltern sind sie für HPLC vorbereitet.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-Gerät |
| Material | UHMW-PE |
| Porengröße | 20 μm |
| Typ | HPLC-Saugfilter |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3,2 mm |
| Menge | 5 Packungen |