Learn More
SCAT HPLC Starter Kits - Versorgung, V2.0
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Typ:
HPLC-Starterkit 1
HPLC-Starterkit 2
HPLC-Starterkit 3
Lösungsmittelabfall-Kit
Packungsgröße:
1 Set
4 Stück
Beschreibung
- Original-Markenqualität vom Premium-Hersteller SCAT
- Erstausstattung, die mit allen gängigen HPLC-Systemen verwendet werden kann
- Starterkit bestehend aus SCAT SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen für die Versorgung von HPLC-Systemen
- Alle Set-Komponenten können separat nachbestellt werden
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Jedes HPLC-System |
| Enthält | 4 x SafetyCaps III (307910), 8 x Blindstopfen, 12 x Verbindungsstücke 1,6/2,3/3,2 mm, 4 x Belüftungsventil (317010) |
| Gewindegröße | GL45 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Versorgung von HPLC-Systemen |
| Typ | HPLC-Starterkit 3 |