Learn More
SCAT HPLC Starter Kits - Versorgung, V2.0
SCAT Safety Caps sind der Standard für sichere Versorgung Ihrer HPLC mit Lösungsmitteln. Sie blockieren schädliche Dämpfe und schützen Ihr HPLC-System vor Verunreinigungen. HPLC-Starterkit, ausgestattet mit SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen.
Marke: SCAT 399200
269.36 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Original-Markenqualität vom Premium-Hersteller SCAT
- Erstausstattung, die mit allen gängigen HPLC-Systemen verwendet werden kann
- Starterkit bestehend aus SCAT SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen für die Versorgung von HPLC-Systemen
- Alle Set-Komponenten können separat nachbestellt werden
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Spezifikation
Versorgung von HPLC-Systemen | |
3 x SafetyCaps I (307019), 1 x SafetyCap II (307909), 1 x Blindstopfen, 5 x Verbindungsstücke 1,6/2,3/3,2 mm, 4 x Belüftungsventil (317010) | |
HPLC-Starterkit 1 |
Jedes HPLC-System | |
GL45 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Videos
-
HOW TO Install Safety Caps on your HPLC
SCAT Europe Starter Kit 3
DateigrößeVersion: 565.2 kB
SCAT Europe Starter Kit 3
DateigrößeVersion: 568 kB
SCAT Europe Sets HPLC Ver undtsorgung Uebersicht
DateigrößeVersion: 390.9 kB
SCAT Europe Sets HPLC Supply and Waste Overview
DateigrößeVersion: 384.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT HPLC Starter Kits - Versorgung, V2.0 > HPLC Starter Kit 1 - Supply, V2.0
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur