Learn More
Fisherbrand™ HPLC/GC-zertifiziertes Fläschchenkit
Das Fisherbrand™ HPLC/GC-zertifizierte Fläschchenkit enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™
61.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 354.00000kg
Beschreibung
- HPLC/GC-zertifiziertes Fläschchenkit, Lieferumfang:
- 1,5 ml-Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, mit Beschriftungsfeld
- UltraBond PP-Kurzgewindekappe, blau, Mittelloch
- Beiges Silikon/weißes PTFE, 45° Shore A, 1,3 mm
Spezifikation
Blau | |
9 mm | |
Nein | |
Ja | |
Ja | |
100 | |
Fisherbrand™ | |
Autoklavierbar | |
32 mm | |
LC/GC-Zertifikat | |
Nein | |
Ja |
Bernsteinfarbig | |
Glas der 1. hydrolytischen Klasse | |
Unsteril | |
1,5 ml | |
Fläschchen und Verschluss | |
45 ° | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss mit Septum | |
1,3 mm | |
Komfort-Kit mit zertifizierten Schraubfläschchen | |
9 mm | |
Chromatographie-Autosampler |