Learn More
Cole-Parmer™ HP-400 Series Premium Digital Hotplate
The HP-400 Series Premium Digital Hotplate provides accurate heating with an advanced control algorithm.
Marke: Cole-Parmer™ 04806-51
1106.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
- Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
- Die Anzeige zeigt die tatsächliche Oberflächentemperatur an
- Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Ultraviolettes, pulverbeschichtetes Metall | |
1 | |
230 V | |
Aluminium | |
6 x 6 in. | |
11,75 in. | |
3 in. | |
7 in. | |
30 cm | |
700 w | |
Netzkabel mit Stecker, PTFE-beschichtete Temperatursonde |
Heizplatte | |
Quadratisch | |
Weiß | |
Digital | |
Raumtemperatur bis 325 °C | |
30 cm | |
11,813 in. | |
9,3 cm | |
18 cm | |
230 VAC, 50/60 Hz |