Learn More
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Large capacity Hotplates with digital, microprocessor control for high-performance.
Marke:  Cole-Parmer™ 04807-66
702.02 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17742529
  • 980.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Präzise digitale Einstellung und Regelung der Temperatur der Platte
  • Für noch mehr Sicherheit warnt eine blinkende Anzeige, wenn die Heizplatte heiß ist.
  • Einfache Bedienung durch Tasten und Drehknopf für schnelle Änderung der Temperatureinstellung
  • Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht eine genaue Überwachung der Temperatur Platte.
  • Dank der besonderen Form des Gehäuses werden verschüttete Flüssigkeiten vom Anwender ferngehalten.
  • Sobald die Plattentemperatur über 50 °°C liegt, blinkt die Warnleuchte „Heiß“.
  • Unabhängiger Sicherheitskreis schützt vor Überhitzung, und interne elektronische Komponenten sind vor Korrosion geschützt.
  • Für mehrere Gefäße, einen großen Behälter oder sogar Mikroskopobjektträger
Spezifikation
Spezifikation
37,5 x 31 x 10,5 cm
CE, UKCA
1
Quadratisch
3 Jahre
30 x 30 cm
Heizplatte
Digital
UK-Ausführung, EU-Ausführung
230 V
Keramik
50°bis 450 °C
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate > Digitale Heizplatte, Abmessungen (L x B x H): 37,5 x 31 x 10,5 cm 30 x 30 cm, Temperaturbereich (metrisch): 50 °C bis 450 °C; Material Heizplatte Keramik