Learn More
Logistik™ Weiße Unisex-Laborkittel im Howie-Stil mit Strickbündchen
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Länge (metrisch):
88cm
100 cm
Beschreibung
Mit zwei Taschen im unteren Bereich.Logistik Unicorp™ weiße Unisex-Labormäntel im Howie-Stil mit gestrickten Bündchen verfügen über einen sich überlappenden Druckknopf-Frontverschluss für mehr Schutz.
- Laborkittel im Howie-Stil
- Gestrickte Bündchen
- Weiß
- Zwei Taschen im unteren Bereich
- Druckknopfverschluss vorne mit Überlappung
- Polyester/Baumwolle
- Ohne CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Baumwolle, Polyester |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Gestrickt |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Modell | Howie |
Anzahl Taschen | 2 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Logistik™ Weiße Unisex-Laborkittel im Howie-Stil mit Strickbündchen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur