Learn More
Honeywell™ Howard Leight™ Thunder™ T3 dielektrischer Kapselgehörschutz
Click to view available options
Thunder T3 Kapselgehörschützer
Beschreibung
- Geeignet für nahezu alle Arbeitsplätze, insbesondere in elektrischen Umgebungen und im Bergbau
- Die Air Flow Control™ Technologie sorgt für optimale Dämpfung bei allen Frequenzen
- Der Kopfbügel aus ABS-Kunststoff leitet keine Elektrizität
- Das einzigartige Design mit zwei Kopfbügeln und Innenbelüftung minimiert den Druck auf den Kopf und ermöglicht die Luftzirkulation an den Kontaktflächen in warmen/feuchten Umgebungen
- Der nicht verformbare äußere Kopfbügel hält auch den stärksten Belastungen stand
- Einsteck-Ohrpolster sorgen für einen schnellen und einfachen Austausch
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Zertifizierung/Konformität | ANSI S3.19-1974, NRR 30 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hervorragender elektrischer Gehörschutz und auch Einrast-Ohrpolster für eine einfache Wartung |
Rauschunterdrückung (NRR) | 30 dB |
Produkttyp | Thunder T3 Kapselgehörschutz |
dielektrisch | Ja |
Material | ABS-Kunststoff |
Modell | Überkopf |