Learn More
Honeywell™ Howard Leight Max Ohrstöpsel (ohne Kabel)
Click to view available options
Orange, SNR: 37 dB
Beschreibung
- Weicher Polyurethanschaum für überlegenen Langzeit-Tragekomfort und solides Leistungsverhalten
- Das glockenförmige Design bietet maximalen Komfort im Ohr, ohne dass der Gehörgang ausgezogen werden muss, und ist einfacher einzusetzen
- Die glatte, schmutzabweisende Außenhaut verhindert, dass sich Dreck und andere Substanzen auf der Haut ansammeln oder in den Gehörgang gelangen.
- Hervorragende Leistung bei Geräuschblockierungen in einem einzigen Ohrstöpsel
- Die verbesserte konturierte Form lässt sich leichter einsetzen und ist widerstandsfähig gegen das Herausziehen des Gehörgangs. Der weichere Schaum sorgt für hervorragenden Tragekomfort und bietet solide Leistung, auf die sich Ihre Mitarbeiter verlassen können
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Farbe | Orange |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: 1219, EC-Bescheinigung: 040366 |
Rauschunterdrückung (NRR) | SNR: 37 dB |
Plug Shape | Glocke |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polyurethan |