Learn More
Honeywell™ Howard Leight™ Leightning™ L1s Kapselgehörschutz mit Kopfbügel
Click to view available options
Howard Leight™ Leightning™ L1s Kapselgehörschutz mit Kopfbügel; Farbe: Schwarz (Kopfbügel), dunkelgrau (Muschel)
Beschreibung
- Günstiger Einstiegs-Kapselgehörschutz
- Moderne Bauweise mit kleiner Stellfläche
- Das superweiche Ohrkissen verhindert einengende Empfindungen am Kopf
- Die Einrastfunktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch des Polsters
- Der Kopfbügel verfügt über eine Teleskopverstellung für individuellen Sitz
- Stahldrahtkonstruktion für den anspruchsvollen Einsatz und gepolsterter Schaumstoff zur Minimierung von Druck auf den Kopf
- Die Ohrmuschel verfügt über die patentierte Air Flow Control-Technologie, die Töne über alle Frequenzen reduziert, ohne die Größe oder das Gewicht der Ohrmuschel zu erhöhen
- Drei Schallreduzierungsstufen für unterschiedliche Aufnahmeumgebungen
- Geräuschdämpfungs-Einstufung: 25
- SNR (dB): 30; H (dB): 31; M (dB): 28; l (dB): 23
- Farbe: Schwarz, hellgrau
- Größe: Einheitsgröße
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz (Kopfbügel), dunkelgrau (Muschel) |
Polsteraustausch | Ja |
Polsterfarbe | Hellgrau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fabrik- und Industrieeinsatz, blockt Fremdgeräusche ab |
Rauschunterdrückung (NRR) | 25 |
Headband Color | Schwarz |
Modell | Überkopf |
Akkutyp | Keine |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Howard Leight™ Leightning™ L1s Kapselgehörschutz mit Kopfbügel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur