Learn More
IKA™ Heizplatte C-MAG HP 10 mit EU-Stecker
GREENER_CHOICE
Hotplate made of ceramic glass which offers excellent chemical resistance.
Marke:  IKA™ 0003582000
774.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10446558
  • 1050.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator - hot surface warning to prevent burns
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Spezifikation
Spezifikation
Heizplatte
1
Quadratisch
2 Jahre
122°F to 932°F
50 °C bis 500 °C
4 in.
11.75 in.
33.655 cm
29.845 cm
6.3 A
50/60 Hz
LED Digital
EU-Ausführung
230/120/100 V
Keramik
10 x 10 in.
330 mm
13.25 in.
105 mm
5 kg
1005 w
230/120/100 V, 50/60 Hz, 1005 W
Feststehender Sicherheitskreis von 550 ° C