Learn More
MP Biomedicals™ Hormone: 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
77.95 €
Spezifikation
Form Kristallines Pulver
Produkttyp Progesteron
Sterilität Steril
pH 9
Quelle Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11454972
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0219458580
100 mg
77.95 €
100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische Anwendungen bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
Kristallines Pulver
Steril
Human
Progesteron
9
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Hormone: 3,3',5-Triiodo-L-thyronine