Learn More
Thermo Scientific™ Horizon Fogging Test System
Dieses System wurde zum Nachstellen der Abgabe flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) im Inneren von Fahrzeugen in zeitgerechter, messbarer und wiederholbarer Weise und unter Anwendung verschiedener Normen wie DIN, ISO und SAE entwickelt.
Marke: Thermo Scientific™ 1588005
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Horizon Nebeltest-System ist für das Nachstellen der Abgabe flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) im Inneren von Fahrzeugen in zeitgerechter, messbarer und wiederholbarer Weise und unter Anwendung verschiedener Normen wie DIN, ISO und SAE vorgesehen.
Das Horizon Fogging Test System erfüllt die DIN-, ISO- und SAE-Normen für Fogging-Tests. Erhältlich mit einer Reihe von Reglern und Funktionen sowie einer robusten Pumpe, die während des gesamten Bades eine Temperaturgenauigkeit von ±0,5 °C gewährleistet, wodurch konsistente, wiederholbare Ergebnisse sichergestellt werden.
- Heizgeräte mit hoher Kapazität sorgen für schnelles Erhitzen auf die Solltemperatur
- Die einzigartige Pumpendüse sorgt für Zirkulation um alle sechs Becher und damit für die Aufrechterhaltung der Temperaturgenauigkeit
- Die integrierte Wasserwaage und vier einstellbare Standfüße erleichtern die horizontale Ausrichtung des Bades
- Ein abgedichteter Rahmen über dem Bad verhindert verfälschte Testergebnisse aufgrund des Verdampfens von Badflüssigkeit
- Die gut einsehbare Füllstandsanzeige stellt sicher, dass die Füllstände während der Testdurchführung ordnungsgemäß beibehalten werden.
- Robuste Bauweise der Pumpe gewährleistet gleichmäßige Temperaturen
- Der Tank mit sechs Behältern, der über ein großes Volumen verfügt, ermöglicht die zeitgleiche Durchführung mehrerer Tests und spart dadurch wertvolle Zeit und Geld
- Anwenderfreundlich—Abfluss an der Vorderseite des Geräts, Einfüllöffnung auf der Oberseite des Geräts sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
PC-FTS
- Bietet Echtzeitdarstellungen mit Temperaturrampen
- Zeigt verschiedene Informationen an
- Anzeige von Daten
Bestellinformationen:
So vervollständigen Sie Ihr Fogging-Test-System:
- Wählen Sie das passende Kühlsystem aus
- Wählen Sie Ihr Zubehörkit für den gravimetrischen oder reflektometrischen Test aus
- Wählen Sie einzelne Zubehörteile aus
Im Lieferumfang enthalten:
Steuerung, Bad, 6 Fuß-Netzkabel
Erfordert:
Kühlsystem (Accel 250 LC, SC100-A10 oder PC200-A28) und Zubehör (Zubehörkits für gravimetrische oder Reflexionstests)
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
CE/WEEE/RoHS | |
PC-FTS | |
Rampenprogrammierung | |
2 Jahre |
Horizon Fog Testing System | |
Remote-Sensor, Multifunktionsgerät und USB | |
13°bis 200 °C |