Beschreibung
- Der Kittel schützt den Bediener sowie empfindliche Produkte/Prozesse, die in einer geschützten Atmosphäre kontaminiert werden könnten
- Schützt den Anwender vor radioaktiven Partikeln und infektiösen Erregern
- Verringert das Risiko von Verschmutzungen im Zusammenhang mit der Aktivität des Anwenders
- Angenehm und leicht, Polypropylengewebe ist atmungsaktiv und dennoch strapazierfähig
- Verschiedene Farben ermöglichen die Identifizierung durch Farbcodes
- Zwei Taschen: Eine auf der Brust und eine auf dem Unterschenkel
- Einzeln verpackt für kontrollierte Hygiene und Verteilung
- Taschen befinden sich oben links und unten rechts am Kittel
Spezifikation
Spezifikation
Größe | M |
Bauweise | In China hergestellt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 |
Geschlecht | Unisex |
Anzahl Taschen | 2 |
Verpackungsart | Einzeln verpackt |
Produkttyp | Hygienekittel |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel mit Taschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur