Learn More
Cole-Parmer™ ThermoSafe
Artikelnummer. p-8004074 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
6 x 6 x 6 in.
8 x 8 x 11 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11756028
Marke: Cole-Parmer™ 0373020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese kompakten isolierten Versandverpackungen sind in verschiedenen Größen entsprechend Ihrer Kühlansprüche erhältlich. Cole Parmer™ ThermoSafe™ Kompakte isolierte Versandverpackungen eignen sich optimal zum Versand ungefährlicher Stoffe.
  • Die kompakten Versandbehälter haben einen zylindrischen Innenraum zur Aufnahme von Röhrchen, Fläschchen und anderen Kleinteilen
  • Fügen Sie so viele Kühlakkus hinzu, wie Sie benötigen
  • Nur für ungefährliche Materialien
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Abmessungen (L x B x H) 6 x 6 x 6 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Typ Kompakte isolierte Versandverpackung
Menge Je 1