Learn More
Honeywell™ FogBan™ Schutzbrille
Artikelnummer. 11816940
Click to view available options
:
Blue Frames
Artikelnummer. 11816940
Marke: Honeywell Safety Products 1011027
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eine vollständige Rundumabdeckung und hervorragende periphere Sicht. Sperian™ Honeywell™ XC™ Clear FogBan™ Schutzbrillen gewährleisten lückenlosen Schutz über das ganze Blickfeld.
  • Verstellbare Bügel und Gläser durch den flexiblen Nasenbügel
  • Hochflexibler Rahmen aus blauem Kunststoff
  • Die Gläser können einfach ausgewechselt werden, ohne dass der Rahmen ersetzt werden muss
  • Durch den außergewöhnlichen Tragekomfort werden alle Druckpunkte entlastet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166 und EN 170 1F 3-1.2
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Augen- und Gesichtsschutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verwendung und Stoßschutz (45 m/s) Mechanische Arbeit (Schleifen, Drehen, Fräsen)
Rahmenfarbe Blau
Anzahl pro Packung Je 1
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff