Learn More
Honeywell™ Valuair Halbmasken
Das Valuair APR mit Halbmaske verfügt über eine Elastomer-Maske mit weichen, abgerundeten Kanten und einem flachen Nasenbügel für geringen Atmungswiderstand und Kompatibilität mit Brillen. Der Doppelfilter verfügt über ein Click-Fit-System und das Vier-Punkt-Gurtsystem sorgt für sichere Positionierung.
55.00 € - 59.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PPE-Kat. III |
Zertifizierungen (EN) | EN 140 |
Farbe | Marineblau |
Design Type | Niedriges Profil |
Benachrichtigungen:
For use only with certified T-Series cartridges (standards: EN 141, EN 143). The oxygen concentration must be superior to 17%.
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12642653
|
Honeywell™
1001574 |
Groß |
55.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12632653
|
Honeywell™
1001573 |
M |
59.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||||
Beschreibung
- Material (Facepiece): Thermoplastic Elastomer
- Harness Type: Four-Point Harness
- Filter Type: Twin Filter System with Click-Fit Connection
- Cartridge Type: P3 Dust Filter, A1 Gas Filter, A1P3 Combined Filter, A2 Gas Filter, A2P3 Combined Filter, ABE1 Gas Filter, ABE1P3 Combined Filter, ABEK1 Gas Filter, ABEK1P3 Combined Filter, K1 Gas Filter, K1P3 Combined Filter
- Use with: Construction, Mechanical Engineering, Machining, Painting, Livestock and Horticulture
- Standards/Compliance: EN 140, PPE Cat III, ISO 9001/2000
Spezifikation
ISO 9001/2000 | |
EN 140 | |
Niedriges Profil | |
Doppelfiltersystem mit Click-Fit-Anschluss | |
Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Halbmaske | |
Bauwesen, Maschinenbau, maschinelle Bearbeitung, Lackieren, Viehzucht und Gartenbau | |
Vier-Punkt-Gurtsystem |
PPE-Kat. III | |
Marineblau | |
Nein | |
Thermoplastisches Elastomer | |
Thermoplastisches Elastomer | |
P3 Staubfilter, A1 Gasfilter, A1P3 Kombinationsfilter, A2 Gasfilter, A2P3 Kombinationsfilter, ABE1 Gasfilter, ABE1P3 Kombinationsfilter, ABEK1 Gasfilter, ABEK1P3 Kombinationsfilter, K1 Gasfilter, K1P3 Kombinationsfilter | |
Je 1 |