Läs mer
Läs mer
Honeywell™ Honeywell™ Supervizor Gesichtsschutz
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Beschreibung:
200 mm-Schutzvisier aus Acetat, transparent
230 mm-Schutzvisier aus Polycarbonat, transparent
Gesichtsschutz mit Rundum-Kopfband
Lens Material:
Acetat
Polycarbonat
Förpackningsstorlek
1 Stück
10 Stück
Modell:
Gehäuse SV9AC
SV9PC
Beskrivning
- Empfohlen u.a. für den Einsatz in der chemischen und forstwirtschaftlichen Industrie
- Schützt vor Gefahren wie Abrieb, Luftpartikel, Biogefahren, Chemikalien, Gase, Dämpfe und Rauch
- Maximaler Schutz ohne Einschränkung der Bewegungsfähigkeit des Kopfes
- Das lückenlose gerillte Visier verfügt über ein Profil, das den Gesichtskonturen entspricht
Specifikationer
Specifikationer
| Beschreibung | Gesichtsschutz mit Rundum-Kopfband |
| Produkttyp | Supervizor Gesichtsschutz |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Lens Material | Polycarbonat |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering