Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Supervizor Gesichtsschutz
Eine Serie robuster, hochbelastbarer, am Helm montierter Gesichtsschutzschilde mit Gehörschutz-Kompatibilität. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Gesichtsschutzschilde haben eine große Auswahl an Visieren, die auf die jeweilige Gefahr/Anwendung zugeschnitten werden können.
Marke: Honeywell™ 1002312
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Empfohlen u.a. für den Einsatz in der chemischen und forstwirtschaftlichen Industrie
- Schützt vor Gefahren wie Abrieb, Luftpartikel, Biogefahren, Chemikalien, Gase, Dämpfe und Rauch
- Maximaler Schutz ohne Einschränkung der Bewegungsfähigkeit des Kopfes
- Das lückenlose gerillte Visier verfügt über ein Profil, das den Gesichtskonturen entspricht
Spezifikation
EN 166 1B, EG 0100, EG 0086 | |
230 mm-Schutzvisier aus Polycarbonat, transparent | |
SV9PC | |
Polycarbonat |
230 mm | |
Supervizor Gesichtsschutz | |
Je 1 |