Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Supervizor Gesichtsschutz
Artikelnummer. 11816990
Click to view available options
Beschreibung:
200 mm-Schutzvisier aus Acetat, transparent
230 mm-Schutzvisier aus Polycarbonat, transparent
Gesichtsschutz mit Rundum-Kopfband
Lens Material:
Acetat
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Modell:
Gehäuse SV9AC
SV9PC
Artikelnummer. 11816990
Marke: Honeywell™ 1002297
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eine Serie robuster, hochbelastbarer, am Helm montierter Gesichtsschutzschilde mit Gehörschutz-Kompatibilität. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Gesichtsschutzschilde haben eine große Auswahl an Visieren, die auf die jeweilige Gefahr/Anwendung zugeschnitten werden können.
  • Empfohlen u.a. für den Einsatz in der chemischen und forstwirtschaftlichen Industrie
  • Schützt vor Gefahren wie Abrieb, Luftpartikel, Biogefahren, Chemikalien, Gase, Dämpfe und Rauch
  • Maximaler Schutz ohne Einschränkung der Bewegungsfähigkeit des Kopfes
  • Das lückenlose gerillte Visier verfügt über ein Profil, das den Gesichtskonturen entspricht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gesichtsschutz mit Rundum-Kopfband
Produkttyp Supervizor Gesichtsschutz
Anzahl pro Packung 1/Packung
Lens Material Polycarbonat