Learn More
Sperian™ Honeywell™ Polysafe Schutzbrille
Click to view available options
Honeywell™ Polysafe Schutzbrille; Rahmenfarbe: Durchsichtig
Beschreibung
- 99 % UV-Schutz
- Kann über Korrekturbrillen getragen werden.
- Hochwertige PC-Gläser ermöglichen deutliche Sicht.
- Einteiliges PC-Glas mit integrierten Seitenteilen
- Der perforierte Seitenrahmen ermöglicht die Befestigung eines Sicherheitsbands
- Gewicht 40 g
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Farbe | Klar |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kann über Korrekturbrillen getragen werden. |
Rahmenfarbe | klar |
Anzahl pro Packung | 10 Packungen |
Gewicht (metrisch) | 40 g |
Material | Polycarbonat |
Lens Material | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV400. |