Learn More
Sperian™ Honeywell™ Polyfort™ Augen- und Gesichtsschutzbrille mit unbeschichteter Sichtscheibe
Click to view available options
Rahmenfarbe:
klar
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Gut für mechanische Arbeiten wie Schleifen, Drehen, Fräsen
- Umschließende Brillen für eine klare und verzerrungsfreie Sicht
- Indirekte Belüftung hilft gegen Beschlagen
- Bügel mit Löchern für das Anbringen einer Sicherheitskordel
- UV-Schutz von 99.9 %
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166 1F, EN 170 und 2-1.2 |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Augen- und Gesichtsschutzbrille |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Passt über Korrektionsbrillen, zur allgemeinen Verwendung und als Stoßschutz (45 m/s), mechanische Arbeit: Schleifen, Drehen, Fräsen |
| Rahmenfarbe | klar |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Lens Material | Polycarbonat |