Learn More
Sperian Protection™ Honeywell™ Rückhalteseile aus Polyamid
Marke:  Sperian Protection™ 1008270
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12624973
  • 23.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
1 m
Name des Produkts
Sperian Protection™ Honeywell™ Rückhalteseile aus Polyamid > Länge:1m