Learn More
Sperian™ Honeywell™ Aratherma Handschuhe aus Para-Aramid mit Baumwollfutter
Click to view available options
Größe:
9
Beschreibung
- Kevlar™-gefütterter Handschuh mit Baumwolle fühlt sich angenehm an
- Das Futter verbessert die mechanische Leistung des Handschuhs und absorbiert gleichzeitig Schweiß
- Beidhändig nutzbar und damit kostengünstiger
- Die relative Dicke des Handschuhs (Stärke 7) ermöglicht es, Stöße zu absorbieren und er eignet sich somit für den Umgang mit schweren Gegenständen
- Kevlar-Fasern sind sehr widerstandsfähig gegen Schnitte und schützen vor thermischen Gefahren
- Die Länge des Strickbündchens schützt den Unterarm
- Bieten Schutz bei Hitzeeinwirkung der Stufe 2, der bis zu 250 °C wirksam ist
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EG 0075/797/162/06/08/0191 |
Klassifikation | CE-KATEGORIE II |
Coating Material | Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser |
Cut Resistance Rating | 5 |
Hand | Beidhändig |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 9 |
Temperature (Metric) Max | Wirksam bis 250 °C |
Auskleidungsmaterial | Baumwolle |
Menge | Je 1 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Honeywell™ Aratherma Handschuhe aus Para-Aramid mit Baumwollfutter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur